Få mere at vide
Jenway™ 72-serie UV/Visible-spektrofotometer
Beskrivelse
- Scanning diode array-teknologi
- Navigation med berøringsskærm i farver
- Lille fodaftryk og let
- Hurtig scanningshastighed
- Engelsk, fransk og tysk sprogindstilling
- Flere USB-porte til datalagring og printertilslutning
- Stort udvalg af tilbehør til rådighed
- 2 års garanti (inklusive Xenon-lampe)
- Ideel til en række applikationer inden for uddannelse og rutinetest i kliniske, veterinære, farmaceutiske og QC-laboratorier
Tekniske data
Tekniske data
| Absorbans nøjagtighed | ±0,01 A ved 1,0 A og 546 nm |
| Absorbansområde | −0,300 til +2,500 A |
| Bjælkecenterhøjde | 15 mm |
| Koncentration | ±2.500 |
| Detektor type | Fotodiode-array |
| Dimensioner (L x B x H) | 212 x 422 x 120 mm |
| Spektral båndbredde | 5 nm |
| Spænding | 100 til 240 V |
| Bølgelængdeområde | 198 til 800 nm |
| Interface | Berøringsskærm i farver |
| Vis mere |