Beskrivelse
Kræver
Celleholder 80-2106-05 (se 1-10 mm banelængde celleholder) for Ultrospec pro-serien
- Anvendelse : Til synlig og UV-spektrofotometri
- Materiale : UV-klasse silica
- Driftsvolumen Max : 70μ L
- Mål : 12,5 x 48 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Mikrovolumen celle |
| Kapacitet (metrisk) | 50 til 70μ L |
| Materiale | UV-klasse silica |
| Vejlængde | 10 mm |
| Højde (metrisk) | 48 mm |
| Til brug med (udstyr) | Spektrofotometer, fotometer |
| Bredde (metrisk) | 12.5 mm |
| Til brug med (applikation) | UV/Vis spektrofotometri |