Få mere at vide
Jenway™ UV Ultra-Micro Cuvette
Beskrivelse
- Til brug med både UV og synligt område
- 10 mm vejlængde
- Kvarts konstruktion
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 100μ L |
| Materiale | Kvarts |
| Vejlængde | 10 mm |
| Til brug med (udstyr) | Spektrofotometre |
| Til brug med (applikation) | UV/Vis spektrofotometri |