Få mere at vide
Cole-Parmer™ UV-rør til ultraviolet udstyr
Artikelnummer. 11890380 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Bølgelængde:
254 nm
312 nm
365 nm
Watt:
4 W
6 W
15 W
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bølgelængde Watt Pakningsstørrelse
11890380 312 nm 15 W Hver
11800390 254 nm 4 W Hver
11820390 254 nm 6 W Hver
11830390 365 nm 6 W Hver
11880380 254 nm 15 W Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11890380 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 0981563
Forventet forsendelse: 22-03-2027
Brug disse erstatnings UV-rør med ultraviolette lamper.
  • Udskiftning af ultraviolette rør
  • Produktet kan indeholde spormængder af kviksølv
  • Vær forsigtig med brud, oprydning, forsendelse og/eller bortskaffelse
Tekniske data
Lyskilde UV-B
Watt 15 W
Bølgelængde 312 nm
Diameter (metrisk) 25.5 mm
Til brug med (udstyr) 15 W, 312 nm lamper
Længde (metrisk) 436 mm
Produkttype UV rør