Få mere at vide
Cole-Parmer™ UV-rør til ultraviolet udstyr
Artikelnummer. 11880380 Shop alle Cole-Parmer produkter
Bølgelængde:
254 nm
312 nm
365 nm
Watt:
4 W
6 W
15 W
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11880380
Brand: Cole-Parmer™ 0981559
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse erstatnings UV-rør med ultraviolette lamper.
  • Udskiftning af ultraviolette rør
  • Produktet kan indeholde spormængder af kviksølv
  • Vær forsigtig med brud, oprydning, forsendelse og/eller bortskaffelse
Tekniske data
Lyskilde UV-C
Watt 15 W
Bølgelængde 254 nm
Diameter (metrisk) 25.5 mm
Til brug med (udstyr) 15 W, 254 nm lamper
Længde (metrisk) 436 mm
Produkttype UV rør