Beskrivelse
- Udskiftning af ultraviolette rør
- Produktet kan indeholde spormængder af kviksølv
- Vær forsigtig med brud, oprydning, forsendelse og/eller bortskaffelse
Specifications
Specifications
| Lyskilde | UV-A |
| Watt | 6 W |
| Bølgelængde | 365 nm |
| Diameter (metrisk) | 15.5 mm |
| Til brug med (udstyr) | 6 W, 365 nm lamper |
| Længde (metrisk) | 210.5 mm |
| Produkttype | UV rør |