Få mere at vide
MP Biomedicals UV-rør, 8W 302 nm
Artikelnummer. 15729220 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Bølgelængde:
302 nm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Bølgelængde Pakningsstørrelse
15729220 302 nm Hver
1 options
Artikelnummer. 15729220 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 11INSU9303
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1435.00 DKK
    1363.46 DKK / Pakke med 1
    Spare 71.54 DKK
    4% Slukket
På lager
UV-rør med lang levetid designet til MP Bio transilluminatorer; bærbare lamper eller skabelontammer.
  • Lang levetid.
  • Velegnet til transilluminatorer, bærbare lamper, skabelontammer.
    • Kompatibel med kompakte transilluminatorer #INSU9300; INSU9301; INSU9302
  • Glaskonstruktion
  • Til brug i molekylærbiologi
Tekniske data
Lyskilde UV
Watt 8 W
Bølgelængde 302 nm
Til brug med (udstyr) MP Bio Transilluminatorer, bærbare lamper, skabelontammer, kompakte transilluminatorer #INSU9300; INSU9301; INSU9302
Emballagemængde 1 stk.