Få mere at vide
Vilber Lourmat™ UV-rør
Artikelnummer. 11716578
Skift visning
Bølgelængde:
254 nm
312 nm
365 nm
Watt:
6 W
8 W
15 W
30 W
40 W
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bølgelængde Watt
11716578 254 nm 6 W
11796678 254 nm 30 W
11786688 254 nm 8 W
11756778 254 nm 40 W
11706688 365 nm 8 W
11736588 365 nm 15 W
15364932 312 nm 15 W
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 11716578 Leverandør Vilber Lourmat™ Leverandørnr. 907520611
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    497.00 DKK
    415.39 DKK / Pakke med 1
    Spare 81.61 DKK
    16% Slukket
Forventet forsendelse: 03-02-2027
Rigt, robust UV (ultraviolet) rør, der er ideelt til brug i mange laboratorie-, forsknings-, videnskabelige og andre miljøer
  • Standarddiameter 16 mm
Tekniske data
Watt 6 W
Bølgelængde 254 nm
Diameter (metrisk) 16 mm
Længde (metrisk) 212 mm
Produkttype UV-rør