Få mere at vide
Fisherbrand™ UV-bakker
Artikelnummer. 11837573 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
10 x 150 mm
100 mm x 100 mm
100 x 70 mm
200 mm x 100 mm
200 mm x 200 mm
200 mm x 250 mm
70 mm x 100 mm
70 mm x 150 mm
70 mm x 70 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) unitSize
11837573 70 mm x 100 mm Hver
11803423 70 mm x 150 mm Hver
11883413 10 x 150 mm Hver
11813473 200 mm x 100 mm Hver
11833473 200 mm x 250 mm Hver
11823473 200 mm x 200 mm Hver
11863353 100 mm x 100 mm Hver
11847573 70 mm x 70 mm Hver
11873353 100 x 70 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 11837573
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tilbehør til Fisherbrand Horisontale gelelektroforesesystemer.
  • Tilbehør til Fisherbrand Horisontale gelelektroforesesystemer
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Sub-Gel Midi Horisontal Gel Elektroforese System
Type Gelbakke 15 x 15 cm, UV Transparent
Dimensioner (L x B) 70 mm x 100 mm