Få mere at vide
Fisherbrand™ Gelstøbebakke
Artikelnummer. 11573382 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Bredformat Midi-Plus vandret gelenhed
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
11573382 Bredformat Midi-Plus vandret gelenhed Hver
1 options
Artikelnummer. 11573382
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    888.00 DKK
    850.77 DKK / Pakke med 1
    Spare 37.23 DKK
    4% Slukket
Forventet forsendelse: 03-02-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tilbehør til bredformat Midi-Plus vandrette gelenheder.
  • Måler 100 x 230 mm
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Bredformat Midi-Plus vandret gelenhed
Type Gelstøbebakke
Dimensioner (L x B) 100 x 230 mm