Beskrivelse
- Forseglet for at tillade våde geler på overfladen
- Til brug i Syngene Systemer
- 254 nm bølgelængde
- 200 nm gange 200 nm filterområde til G:BOX-systemer
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | UV transilluminator |
| Filtreringsområde (engelsk) | 7,9 x 7,9 tommer. |
| Til brug med (udstyr) | G:Bokssystemer |
| Watt | 230 W |
| Filtreringsområde (metrisk) | 200 x 200 mm |
| Dimensioner (L x B x H) | 335 x 310 x 100 mm |
| Elektriske krav | 230 V, 50 Hz, 230 W |
| Model- | Syngene 2020S-E |
| Spænding | 230 V |
| Frekvens | 50 Hz |
| Vis mere |