Få mere at vide
Syngene™ UV Transilluminator 2020L
Artikelnummer. 12874018 Shop alle Syngene produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
G:Bokssystemer
IG3 og UG3 systemer
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
12874018 G:Bokssystemer Hver
12844008 IG3 og UG3 systemer Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12874018 Leverandør Syngene™ Leverandørnr. GX2020LE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10015.00 DKK
    9406.06 DKK / Pakke med 1
    Spare 608.94 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-01-2027
Syngene™ UV Transilluminator 2020L er til belysning af enhver prøve exciteret af UV-lys.
2020L 230V 50Hz 230W 335mm x 310mm x 100mm 364nm bølgelængde 200mm x 200mm filterområde til brug med G:BOX-systemer Syngene
Tekniske data
Produkttype UV transilluminator
Til brug med (udstyr) G:Bokssystemer
Watt 230 w
Filtreringsområde (metrisk) 200 x 200 mm
Dimensioner (L x B x H) 335 x 310 x 100 mm
Elektriske krav 230 V 50 Hz 230 w
Størrelse (metrisk) filter 200 x 200 mm
Model- Syngene 2020L
Spænding 230 V
Frekvens 50 Hz
Intensitet Fast
Bølgelængde 364 nm