Få mere at vide
Syngene™ UV Transilluminator 2020L
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12844008 Shop alle Syngene produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
G:Bokssystemer
IG3 og UG3 systemer
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) unitSize
12844008 IG3 og UG3 systemer Hver
12874018 G:Bokssystemer Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12844008 Leverandør Syngene™ Leverandørnr. GE2020LE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8555.00 DKK
    8032.57 DKK / Pakke med 1
    Spare 522.43 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 01-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Syngene™ UV Transilluminator 2020L er til belysning af enhver prøve exciteret af UV-lys.
2020L 230V 50Hz 230W 241mm x 315mm x 80mm 364nm bølgelængde 200mm x 200mm filterområde til brug med IG3- og UG3-systemer Syngene
Tekniske data
Produkttype UV transilluminator
Til brug med (udstyr) IG3 og UG3 systemer
Watt 230 w
Filtreringsområde (metrisk) 200 x 200 mm
Dimensioner (L x B x H) 241 x 315 x 80 mm
Elektriske krav 230 V 50 Hz 230 w
Størrelse (metrisk) filter 200 x 200 mm
Model- Syngene 2020L
Spænding 230 V
Frekvens 50 Hz
Bølgelængde 364 nm