Få mere at vide
Fisherbrand™ UV-steriliseringsskab med timer
Artikelnummer. p-6933024
Inkluderer:
Bakke
Ingen bakke
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15562496
Brand: Fisherbrand™ FUVCAB
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Begrænser PCR-reaktionskontamination. Fisherbrand™ UV-steriliseringsskab med timer giver et praktisk område til opsætning af PCR-reaktioner i et nukleinsyrefrit miljø.
  • UV-lys på kabinetterne denaturerer nukleinsyrer på 5 til 30 minutter, hvilket gør dem uegnede til amplificering.
  • Indeholder sikkerhedsfunktioner for at forhindre at brugeren eksponeres for UV-lys.
  • UV-lysene er timerstyrede
  • Sikkerhedskontakter på skabslågerne slukker UV-lyset, når de åbnes.
  • Beskytter mod beta-radioaktive emissioner
Tekniske data
Belysningstype 4 UV-lys, 1 hvid
Dybde (metrisk) 420 mm
Højde (metrisk) 770 mm
Inkluderer Ingen bakke
Watt 5 x 15 W
Vægt (metrisk) 19 kg
Bredde (metrisk) 560 mm