Få mere at vide
Fisherbrand™ UV-steriliseringsskab med timer
Artikelnummer. 15592496 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Inkluderer:
Bakke
Ingen bakke
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer Pakningsstørrelse
15592496 Bakke Hver
15562496 Ingen bakke Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15592496
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15360.00 DKK
    13831.19 DKK / Pakke med 1
    Spare 1528.81 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-01-2027
Begrænser PCR-reaktionskontamination. Fisherbrand™ UV-steriliseringsskab med timer giver et praktisk område til opsætning af PCR-reaktioner i et nukleinsyrefrit miljø.
  • UV-lys på kabinetterne denaturerer nukleinsyrer på 5 til 30 minutter, hvilket gør dem uegnede til amplificering.
  • Indeholder sikkerhedsfunktioner for at forhindre at brugeren eksponeres for UV-lys.
  • UV-lysene er timerstyrede
  • Sikkerhedskontakter på skabslågerne slukker UV-lyset, når de åbnes.
  • Beskytter mod beta-radioaktive emissioner
Tekniske data
Belysningstype 4 UV-lys, 1 hvid
Dybde (metrisk) 420 mm
Højde (metrisk) 770 mm
Inkluderer Bakke
Watt 5 x 15 W
Vægt (metrisk) 19 kg
Bredde (metrisk) 560 mm