Få mere at vide
Greiner Bio-One UV-stjerne™ 96-brønds UV-spektroskopi mikroplade
Artikelnummer. 10781244
Skift visning
Materiale:
Cycloolefin copolymer
Polystyren
Well Design:
Halvt areal
Skorsten
Pakningsstørrelse:
Pakke med 40
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale Well Design Pakningsstørrelse
10781244 Polystyren Halvt areal -
10600942 Cycloolefin copolymer Skorsten Pakke med 40
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10781244 Leverandør Greiner Bio-One Leverandørnr. 675801
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3565.00 DKK
    3283.74 DKK / Pakke med 40
    Spare 281.26 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Til brug i UV-spektroskopi. Greiner Bio-One UV-Star™ 96-brønds UV-spektroskopi mikroplade bruges til målinger af proteinkoncentration ved 280 nm.
  • Fri for påviselig DNase, RNase, humant DNA
  • Ikke-pyrogen
  • Fremstillet under retningslinjerne i DIN ISO 9001
  • Kan spores tilbage til produktionen gennem et defineret LOT-nummersystem
  • Optisk vindue ned til 230 nm ideel til n
Serviceplan
Nej
Garantie
Nej
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Stregkode Alphanumeric
Udbrudt Nej
Format Halv-areal
Array 8 x 12
Emballage Inderposer á 10 stk
Indbindingstype Ikke bindende
Farve Klar
Produkttype 96-brønds mikroplade
Materiale Polystyren
Volumen (metrisk) Nå 15 til 175 μl
Antal Wells 96
Sterilitet Ikke steril
Overfladebehandling Untreated
Samlet volumen (metrisk) Well 199 μl
Well Shape Rund bund (U-brønd)
Dnase Free Ja
Til brug med (applikation) UV-spektroskopi
Mængde 40/Cs.
Well Design Halvt areal
Dimensioner (L x B x H) 127.8 x 85.5 x 11.5 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.