Få mere at vide
Greiner Bio-One UV-stjerne™ 96-brønds UV-spektroskopi mikroplade
Artikelnummer. 10600942
Skift visning
Materiale:
Cycloolefin copolymer
Polystyren
Well Design:
Halvt areal
Skorsten
Pakningsstørrelse:
Pakke med 40
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale Well Design Pakningsstørrelse
10600942 Cycloolefin copolymer Skorsten Pakke med 40
10781244 Polystyren Halvt areal -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10600942 Leverandør Greiner Bio-One Leverandørnr. 655801
Forventet forsendelse: 26-10-2026
Til brug i UV-spektroskopi. Greiner Bio-One UV-Star™ 96-brønds UV-spektroskopi mikroplade bruges til målinger af proteinkoncentration ved 280 nm.
  • Fri for påviselig DNase, RNase, humant DNA
  • Ikke-pyrogen
  • Fremstillet under retningslinjerne i DIN ISO 9001
  • Kan spores tilbage til produktionen gennem et defineret LOT-nummersystem
  • Optisk vindue ned til 230 nm ideel til nukleinsyre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Udbrudt Nej
Format Standard
Låg Uden låg
Array 8 x 12
Emballage Inderposer á 10 stk
Indbindingstype Ikke bindende
Farve Klar
Produkttype 96-brønds mikroplade
Materiale Cycloolefin copolymer
Antal Wells 96
Sterilitet Ikke steril
Well Shape Flad bund (F-brønd)
Dnase Free Ja
Til brug med (applikation) UV-spektroskopi
Mængde 40/Cs.
Well Design Skorsten
Dimensioner (L x B x H) 127.8 x 85.5 x 11.5 mm