Få mere at vide
Syngene™ UV sikkerhedsskjold
Artikelnummer. 16524351 Shop alle Syngene produkter
Skift visning
Størrelse:
Lille
Større
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
16524351 Større
16534351 Lille
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16524351 Leverandør Syngene™ Leverandørnr. UVSHIELDLARGE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1745.00 DKK
    1581.98 DKK / Pakke med 1
    Spare 163.02 DKK
    9% Slukket
Forventet forsendelse: 03-02-2027
Sikkerhedsskjold designet til at give UV-beskyttelse.
  • Det anbefales at bære sikkerhedsudstyr i henhold til laboratoriebestemmelserne
  • Stort skjold Dimensioner: 14 B x 24 in. H
Tekniske data
Produktlinje Syngene
Til brug med (applikation) UV beskyttelse
Produkttype Sikkerhedsskjold
Til brug med (udstyr) GBox Chemi XX6 og XX9
Inkluderer UV sikkerhedsskjold, 24 tommer højt
Størrelse Større
Spænding 110/230 V