Få mere at vide
Cytiva UV modul
Artikelnummer. 15279774 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
ÄKTA Start
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
15279774 ÄKTA Start Hver
1 options
Artikelnummer. 15279774 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 29024018
Spar op til 60 % på essentielle produkter til kontrakttest
Brug rabatkode 28025
Se alle kampagner
På lager
Til brug i proteinoprensningsapplikationer
De AKTA start proteinoprensningssystem er udstyret med en UV-monitor til kontinuerligt at måle absorbansen af væsken i UV-flowcellen ved en fast bølgelængde (280nm). UV-skærmen inkorporerer holdbar og pålidelig LED-teknologi, der er klar til brug uden nogen opvarmningstid. Desuden genererer UV-monitoren ingen lokal opvarmning af flowcellen, hvilket gør den særligt velegnet til varmefølsomme prøver. Monitoren fås med en 2 mm optisk vejlængde flowcelle og giver lineær absorbans op til 1,5 AU.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) ÄKTA Start
Mængde 1 hver