Få mere at vide
UVP UV-lyskonverterplader
Artikelnummer. 12893908
Filtreringsområde (engelsk):
7,87 x 15,74 tommer.
8,26 x 10,23 tommer.
9,8 x 10,2 tommer.
Til brug med (applikation):
Konverter 302nm UV til 460 til 470nm blåt lys
Konverter 302nm UV til 480nm blåt lys
Konverter 302nm UV til hvidt lys
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12893908
Brand: UVP 38019102
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Maksimer transilluminatorens kapacitet ved at bruge en konverterplade til at konvertere transilluminatorens 302nm UV-bølgelængde til forskellige bølgelængder for at visualisere en række forskellige geler. Placer den specialdesignede plade på transilluminatorens filteroverflade.
  • Hvide lysplader konverterer UV til hvidt lys til visning af proteingeler, coomassie-blåfarvede eller sølvfarvede medier; unikt fosforeret glas (patentanmeldt) konverterer UV-strålingen via en hvid diffuser
  • Ridsefast glas er monteret i et metalhus for holdbarhed
  • Gummitætning forhindrer pladen i at glide
  • Håndtagene er placeret på to sider af pladen for nem håndtering
  • Flere standard pladestørrelser er tilgængelige
  • Forskellige bølgelængder til geldokumentation, gel-excitation og gel-billeddannelse
Tekniske data
Produkttype Konverterplade
Til brug med (applikation) Konverter 302nm UV til hvidt lys
Filtreringsområde (engelsk) 7,87 x 15,74 tommer.
Filtreringsområde (metrisk) 20 x 40 cm
Model- UV til hvidt lys konverter plader