Få mere at vide
UVP UV-lyskonverterplader
Artikelnummer. 12833918
Skift visning
Filtreringsområde (engelsk):
7,87 x 15,74 tommer.
8,26 x 10,23 tommer.
9,8 x 10,2 tommer.
Til brug med (applikation):
Konverter 302nm UV til 460 til 470nm blåt lys
Konverter 302nm UV til 480nm blåt lys
Konverter 302nm UV til hvidt lys
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Filtreringsområde (engelsk) Til brug med (applikation) unitSize
12833918 7,87 x 15,74 tommer. Konverter 302nm UV til 460 til 470nm blåt lys Hver
11778261 8,26 x 10,23 tommer. Konverter 302nm UV til hvidt lys Hver
12893908 7,87 x 15,74 tommer. Konverter 302nm UV til hvidt lys Hver
12803918 9,8 x 10,2 tommer. Konverter 302nm UV til hvidt lys Hver
12813918 8,26 x 10,23 tommer. Konverter 302nm UV til 460 til 470nm blåt lys Hver
15739769 9,8 x 10,2 tommer. Konverter 302nm UV til 480nm blåt lys Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 12833918 Leverandør UVP Leverandørnr. 38020002
Maksimer transilluminatorens kapacitet ved at bruge en konverterplade til at konvertere transilluminatorens 302nm UV-bølgelængde til forskellige bølgelængder for at visualisere en række forskellige geler. Placer den specialdesignede plade på transilluminatorens filteroverflade.
  • Konverter UV til 460-470nm med Visi-Blue™ plade til visning af GFP-pletter
  • Ridsefast glas er monteret i et metalhus for holdbarhed
  • Gummitætning forhindrer pladen i at glide
  • Håndtagene er placeret på to sider af pladen for nem håndtering
  • Flere standard pladestørrelser er tilgængelige
  • Forskellige bølgelængder til geldokumentation, gel-excitation og gel-billeddannelse
Tekniske data
Produkttype Konverterplade
Til brug med (applikation) Konverter 302nm UV til 460 til 470nm blåt lys
Filtreringsområde (engelsk) 7,87 x 15,74 tommer.
Filtreringsområde (metrisk) 20 x 40 cm
Model- Visi-Blue Konverter plader