Få mere at vide
UVP UV-lyskonverterplader
Beskrivelse
- Hvide lysplader konverterer UV til hvidt lys til visning af proteingeler, coomassie-blåfarvede eller sølvfarvede medier; Unikt fosforeret glas (patentanmeldt) konverterer UV-strålingen via en hvid diffuser
- Ridsefast glas er monteret i et metalhus for holdbarhed
- Gummitætning forhindrer pladen i at glide
- Håndtagene er placeret på to sider af pladen for nem håndtering
- Flere standard pladestørrelser er tilgængelige
- Forskellige bølgelængder til geldokumentation, gel-excitation og gel-billeddannelse
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Konverterplade |
| Til brug med (applikation) | Konverter 302nm UV til hvidt lys |
| Filtreringsområde (engelsk) | 8,26 x 10,23 tommer. |
| Filtreringsområde (metrisk) | 21 x 26 cm |
| Model- | UV til hvidt lys konverter plader |