Få mere at vide
UVP Blak-Ray B-100 serien høj intensitet UV-lampe
Spænding:
230 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Varmebestandig plast Cool-Touch™ hus, der giver brugerne mulighed for at håndtere lampehovedet uanset hvor længe lampen har været i drift
- Robuste lamper kan placeres med forsiden nedad på en arbejdsflade uden at beskadige filteret
- En 100W spotpære er standard med alle modeller
- Lampehoved kan rotere 360 grader, når den er fastgjort til basen for håndfri betjening, eller lampen kan fjernes fra basen
- Inkluderer 20 fod (6,1 m) primære og sekundære ledninger
- Bruges til en række forskellige formål, herunder ikke-destruktiv testning og fluorescensinspektion
Tekniske data
Tekniske data
| Spænding | 230 V |
| Elektriske krav | 230 V, 50/60 Hz |
| Hertz | 50/60 Hz |
| Model- | B-100AP |
| Produkttype | UV lampe |