Få mere at vide
Fisherbrand UV Lamp 254 nm
Brand:  Fisherbrand 265010601
UV Lamp 254 nm
Produktkode 15429639
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2295.00 DKK
    1860.54 DKK / Hver
    Save 434.46 DKK
    18% Slukket
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 24-06-2026
Tilføj til indkøbskurv