Få mere at vide
Vilber Lourmat™ UV-lampe
Description
- UV-lampe 6 W
- Hurtig visualisering af CCM-plader, der kræver UV-afsløring.
- 3 faste positioner 25, 30 og 37 °C
- Justerbar op til 60 ° °C
- Med tank og rack
- Justering med potentiometer eller selector
- Finjustering ±1 °C
- Udstyret med en plexiglastank og
Kombineret rack til:
- 30 hæmolyserør 13 mm og 24 reagensglas 18 mm2 uafhængige sikkerhedsanordninger, der afbryder forsyningen af Polystat:
- Flyd mod tørkørsel
- Overophedningssikkerhed med justerbar mekanisk termostat
- Til ikke-brandfarlige væsker og/eller uovervåget drift døgnet rundt
- Observation
- Trælampe
- Komplet med tank, rørholder (maks. 65 °C)
- Forskning og optælling af E. coli
- Undersøgelse og optælling af enterokokker
Specifications
Specifications
| Spænding | 230 V |
| Watt | 6 W |
| Bølgelængde | 365 nm |
| Dybde (metrisk) | 85 mm |
| Elektriske krav | 6 W, 230 V, 50 Hz |
| Højde (metrisk) | 60 mm |
| Længde (metrisk) | 276 mm |
| Lysintensitet | 700 mW/cm2 |
| Emballagemængde | 1 hv. |
| Produkttype | UV-lampe |
| Show More |