Få mere at vide
Vilber Lourmat™ UV-lampe
Beskrivelse
- Enkeltbølgelængde UV-lampe med filter
- 6 W UV-lampe
- Hurtig visualisering af CCM-plader, der kræver UV-afsløring.
- Strømforsyning
- Komplet med UV-rør og filter
- Forskning og optælling af E. coli
- UV-lampe 254nm
Tekniske data
Tekniske data
| Spænding | 230 V |
| Watt | 6 W |
| Bølgelængde | 254 nm |
| Dybde (metrisk) | 85 mm |
| Elektriske krav | 6 W, 230 V, 50 Hz |
| Højde (metrisk) | 60 mm |
| Hertz | 50 Hz |
| Længde (metrisk) | 276 mm |
| Lysintensitet | 710 mW/cm2 |
| Emballagemængde | 1 hv. |
| Vis mere |