Få mere at vide
Vilber Lourmat™ UV Lamp
Single wavelength UV lamp with filter that is an ideal solution for research and enumeration of E. coli.
Brand:  Vilber Lourmat™ 3111-2153-1
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 11746668
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6471.00 DKK
    5248.06 DKK / Hver
    Spare 1222.94 DKK
    18% Slukket
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Single wavelength UV lamp with filter
  • 6 W UV lamp
  • Rapid visualization of CCM plates requiring UV revelation
  • Complete with UV tube and filter
  • Research and enumeration of E. coli
  • UV lamp 254nm
Tekniske data
Tekniske data
30 W
140 mm
505 mm
1 Ea.
365 nm
117 mm
2300 mW/cm2
UV Lamp
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Se tilbehørsprodukter
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Vilber Lourmat™ UV Lamp > Wattage: 30W; Lighting Intensity: 2300mW/cm2