Få mere at vide
Biochrom UV-klasse silica standardkuvette med låg
Artikelnummer. 11370132
Kapacitet (metrisk):
200μ L
50 pmol RNA pr. reaktion
2 mL
10 mL
Vejlængde:
1 mm
5 mm
10 mm
50 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11370132
Brand: Biochrom 80200263
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Standard rektangulær celle med låg til synlig/UV-spektrofotometri. 10 mm indvendig bredde.
  • Standard rektangulær celle med låg
  • 10 mm indvendig bredde
  • Passer til standard spektrofotometer celleholdere
  • Til brug med Ultrospec 7000/8000/9000 og Ultrospec 2100 Pro
Tekniske data
Type Standard kuvette
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Materiale UV-klasse silica
Bredde (metrisk) interiør 10 mm
Mængde 1 stk.
Vejlængde 50 mm
Bølgelængdeområde 190 til 1100 nm
Højde (metrisk) 45 mm
Til brug med (udstyr) Dual Beam Ultrospec Spektrofotometre
Bredde (metrisk) 52.5 mm
Til brug med (applikation) Spektrofotometriske målinger
Form Rektangel
Diameter (metrisk) 12 mm