Få mere at vide
Biochrom UV-klasse silica standardkuvette med låg
Artikelnummer. 10417294
Kapacitet (metrisk):
200μ L
50 pmol RNA pr. reaktion
2 mL
10 mL
Vejlængde:
1 mm
5 mm
10 mm
50 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10417294
Brand: Biochrom 80200258
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Standard rektangulær celle med låg til synlig/UV-spektrofotometri. 10 mm indvendig bredde.
  • Standard rektangulær celle med låg
  • 10 mm indvendig bredde
  • Passer til standard spektrofotometer celleholdere
  • Til brug med Ultrospec 7000/8000/9000 og Ultrospec 2100 Pro
Tekniske data
Type Standard kuvette
Kapacitet (metrisk) 2 mL
Materiale UV-klasse silica
Bredde (metrisk) interiør 10 mm
Vejlængde 10 mm
Højde (metrisk) 45 mm
Bredde (metrisk) 12.5 mm
Form Rektangel