Få mere at vide
Biochrom UV-klasse Silica Semi-micro Cuvette med låg og sorte vægge
Artikelnummer. 11745195
Kapacitet (metrisk):
400μ L
800μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 8
Artikelnummer. 11745195
Brand: Biochrom 80210982
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
UV-klasse silica semi-mikro kuvette med låg og sorte vægge har UV-kvalitet silica konstruktion.
  • UV Grade Silica konstruktion
  • 10 mm semi-mikrocelle med låg og sorte vægge
  • 10 mm vejlængde
  • 4 mm indvendig bredde
  • Til brug med Ultrospec 7000/8000/9000, Ultrospec 2100 pro, Novaspec III/Plus, GeneQuant 1300/100
Tekniske data
Type Matchet semi-mikro standard kuvette
Kapacitet (metrisk) 400μ L
Materiale UV-klasse silica
Bredde (metrisk) interiør 4 mm
Mængde 8 Pk.
Vejlængde 10 mm
Bølgelængdeområde 190 til 1100 nm
Højde (metrisk) 45 mm
Til brug med (udstyr) Spektrofotometer, fotometer
Bredde (metrisk) 12.5 mm
Til brug med (applikation) Spektrofotometriske målinger
Form Rektangel
Diameter (metrisk) 12.7 mm