Få mere at vide
Biochrom UV Grade Silica Sipper Flowcell
Vejlængde:
10 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Kvarts Sipper Flowcell
- UV Grade Silica konstruktion
- 10 mm vejlængde
- 80μ L arbejdsvolumen
- Slange medfølger
- Passer til standard spektrofotometer celleholdere
- Leveres i pakker af 2
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Flowcelle |
| Materiale | Silica |
| Vejlængde | 10 mm |
| Bølgelængdeområde | 190 til 1100 nm |
| Højde (metrisk) | 50 mm |
| Til brug med (udstyr) | Autofyld 4070 |
| Bredde (metrisk) | 12.7 mm |
| Til brug med (applikation) | Spektrofotometriske målinger |
| Form | Rektangel |
| Diameter (metrisk) | 12.7 mm |