Få mere at vide
Cytiva UV Flow CellÅ KTApilot
Shop alle Cytiva produkter
Til brug med (udstyr):
UVis-920
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Monitor UVis-920 er en højpræcision, multifunktions, selvstændig UV-skærm. Brugen af forskellige filtre gør det muligt for monitoren at dække bølgelængder fra 200nm til 700nm uden at skifte lampen. Formonterede filtre med holdere placeres med en trykknapmekanisme. Andre bølgelængder kan opnås ved at bruge et passende filter samlet i en tom filterholder. Fiberoptikken dækker sammen med flowcellekonfigurationer et bredt flowområde til en række forskellige anvendelser og giver samtidig fremragende tilgængelighed til flowceller. Dette gør det muligt at placere søjler tæt på flowcellen, hvilket reducerer båndudvidelsen og giver et højt signal-til-støj-forhold. Denne funktion vil sammen med en lav støj og en lav termisk drift muliggøre en følsom, stabil og pålidelig UV/Vis absorbansdetektion. UV Flow celleÅ KTApilot kan også bruges med spektrohotometer model Uvis-920.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | UVis-920 |
| Type | UV Flow Cell ÄKTApilot |
| Inkluderer | Optisk fiber |
| Mængde | 1 hver |