Få mere at vide
Cytiva UV Flow Cell
Artikelnummer. p-8001365 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Vejlængde:
2 mm
10 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Vejlængde unitSize
11350232 10 mm Hver
11340232 2 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11350232 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 18111111
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Flowcelledesign med fiberoptik sikrer et højt signal-til-støj-forhold med minimal drift og brydningsindekseffekter.
  • Monitor bruges som selvstændig detektor eller som en del af AKTAdesign system
  • UNF 10-32 fingertætte konnektorer til kapillarrør med 0,062 tommer udvendig dia.
  • Fremstillet af PEEK , PTFE, Ti-legering og glas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type UV Flow Cell
Oversigt Flowcelledesign med fiberoptik sikrer højt signal-til-støj-forhold med minimal drift og brydningsindekseffekter
Materiale PEEK, PTFE, Titanium legering, Glas
Vejlængde 10 mm