Beskrivelse
- Monitor bruges som selvstændig detektor eller som en del af AKTAdesign system
- UNF 10-32 fingertætte konnektorer til kapillarrør med 0,062 tommer udvendig dia.
- Fremstillet af PEEK , PTFE, Ti-legering og glas
Tekniske data
Tekniske data
| Type | UV Flow Cell |
| Oversigt | Flowcelledesign med fiberoptik sikrer højt signal-til-støj-forhold med minimal drift og brydningsindekseffekter |
| Materiale | PEEK, PTFE, Titanium legering, Glas |
| Vejlængde | 2 mm |