Få mere at vide
Syngene™ UV epi lysmodul
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12884048 Shop alle Syngene produkter
Bølgelængde:
254 nm
254 nm, 365 nm
302 nm
302 nm, 254 nm
302 nm, 365 nm
365 nm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12884048
Brand: Syngene™ EPIMODMW
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Styret GeneSys-software til alle fluorescenskrav. Syngene™ UV epi lysmodul er et valgfrit lysmodul med højopløsningskamera. Gel dokumentation og analyse system
Den nye generation G:BOX med højopløsningskamera og applikationsstyret GeneSys-software til alle fluorescenskrav.
Gel dokumentation og analyse system
  • Modulært system
  • Lystæt mørkerum - velegnet til fluorescens, kan opgraderes til kemiluminescens
  • 16bit 3.8MP kamera med autofokus, autoeksponering og serieoptagelse
  • Integrationskontrol - opfang svage bånd eller funktioner fra enhver gel
  • Neutral fielding til baggrundskorrektion
  • Valgmuligheder for filtervalg til påvisning af en lang række pletter og farvestoffer
  • GeneSys software inkluderer en database med hundredvis af applikationer
  • Systemet inkluderer et motordrevet zoomobjektiv som standard og et motordrevet filterhjul
  • Intern belysning kommer fra en valgfri UV-transilluminator eller en blåt lys LED-model for yderligere at udvide de mulige applikationer med G:BOX F3
  • Med ubegrænsede kopier af GeneTools analyse software
Ansøgninger omfatter:
  • Elektroforese geler - Ethidium Bromid, Coomassie Blå, sølvplet, SYBR™ Guld, SYBR™ Grøn, SYBR™ Sikker, GelStar™ , SYPRO™ rød, SYPRO™ Rubin, SYPRO™ Orange, Fluorescein, Rhodamine Red™ , Texas Red™ , Pro-Q™ Diamant, dyb Purple™
  • Forlænget fluorescens - til brug med EPI RGB lysmodul
  • Agar plader
  • Celler i kolber
  • Autoradiografier
  • Membraner
  • Pletter og spalteklatter
  • TLC plader
  • Mikrotiterplader
  • Makro-arrays
Tekniske data
Intensitet Fast
Bølgelængde 302 nm
Til brug med (udstyr) G:BOX systemer
Type UV epi Light, Mid Wave