Få mere at vide
Syngene™ UV epi lysmodul
Shop alle Syngene produkter
Bølgelængde:
254 nm
254 nm, 365 nm
302 nm
302 nm, 254 nm
302 nm, 365 nm
365 nm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Den nye generation G:BOX med højopløsningskamera og applikationsstyret GeneSys-software til alle fluorescenskrav.
Gel dokumentation og analyse system
Gel dokumentation og analyse system
- Modulært system
- Lystæt mørkerum - velegnet til fluorescens, kan opgraderes til kemiluminescens
- 16bit 3.8MP kamera med autofokus, autoeksponering og serieoptagelse
- Integrationskontrol - opfang svage bånd eller funktioner fra enhver gel
- Neutral fielding til baggrundskorrektion
- Valgmuligheder for filtervalg til påvisning af en lang række pletter og farvestoffer
- GeneSys software inkluderer en database med hundredvis af applikationer
- Systemet inkluderer et motordrevet zoomobjektiv som standard og et motordrevet filterhjul
- Intern belysning kommer fra en valgfri UV-transilluminator eller en blåt lys LED-model for yderligere at udvide de mulige applikationer med G:BOX F3
- Med ubegrænsede kopier af GeneTools analyse software
- Elektroforese geler - Ethidium Bromid, Coomassie Blå, sølvplet, SYBR™ Guld, SYBR™ Grøn, SYBR™ Sikker, GelStar™ , SYPRO™ rød, SYPRO™ Rubin, SYPRO™ Orange, Fluorescein, Rhodamine Red™ , Texas Red™ , Pro-Q™ Diamant, dyb Purple™
- Forlænget fluorescens - til brug med EPI RGB lysmodul
- Agar plader
- Celler i kolber
- Autoradiografier
- Membraner
- Pletter og spalteklatter
- TLC plader
- Mikrotiterplader
- Makro-arrays
Tekniske data
Tekniske data
| Intensitet | Fast |
| Bølgelængde | 254 nm, 365 nm |
| Til brug med (udstyr) | G:BOX systemer |
| Type | UV epi lys, kort og lang bølge |