Få mere at vide
ERLAB UV-dekontaminering
Product Code. 30484797 Shop All Erlab Products
Change view
Click to view available options
Spænding:
0/1 V
Product Code. Spænding
30484797 0/1 V
1 options
Product Code. 30484797 Supplier ERLAB Supplier No. NORT000475
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Installeret i mikrobiologiske sikkerhedsskabe giver det en effektiv metode til at sterilisere arbejdsområdet
  • UV-dekontaminering bruger germicidalt UV-C-lys til at ødelægge mikroorganismer på overflader inde i skabet
  • Automatisk eller manuelt betjent for tidsbestemte dekontamineringscyklusser mellem arbejdssessioner
  • Fremmer aseptiske tilstande til følsomme mikrobiologiske eller cellekulturapplikationer
  • Reducerer behovet for hårde kemiske desinfektionsmidler inde i arbejdsområdet
  • Integrerede sikkerhedssensorer deaktiverer UV-lys, når rammen er åben, hvilket beskytter brugerne mod eksponering
  • Anbefales til daglige steriliseringsrutiner i biosikkerhedsmiljøer
  • UV-lampen er nem at udskifte og giver en stabil ydeevne over tid
Specifications
Spænding 0/1 V