Beskrivelse
En 2 mm flowcelle til UV-LED monitor U9-L. Inkluderet medÅ KTA pure udstyret med U9-L. Kan bruges som anden UV-monitor.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | U9-L |
| Inkluderer | ÄKTA pure udstyret med U9-L. Kan bruges som anden UV-monitor |
| Mængde | 1 hver |