Få mere at vide
Grant Instruments™ PCR UV-skabe
Beskrivelse
- UV-stråling fra den dobbelte 30W 254 nm UV-lampe desinficerer effektivt arbejdsområdets kammer og deaktiverer DNA- eller RNA-fragmenter ved 15-30 minutters eksponering.
- Praktisk, nem at bruge, 24-timers digital timer til nøjagtig kontrol af UV-eksponering.
- En ekstra dagslyslampe giver et lyst, klart arbejdsområde.
- Udstyret med en meget effektiv bakteriedræbende UV-rensningsrecirkulator (UV-lampe, støvfiltre, ventilator) til konstant dekontaminering i skabet under drift.
- Recirkulationseffekten øger den maksimale tæthed af UV-lyset, hvilket gør det tilstrækkeligt effektivt til DNA- eller RNA-deaktivering.
- Recirkulatoren behandler 360 UV-skabsvolumener i timen (25 m3/t), hvilket skaber permanent aseptiske forhold i skabet.
- Tre indvendige stikkontakter.
- Robust konstruktion med stort 1,2 m x 0,52 m arbejdsområde til udstyr og komfortabelt arbejde.
- UV-beskyttelse fra UV-beskyttende film på glaspanelerne.
- Frontåbning med tre justerbare positioner for nem adgang.
- Automatisk slukning af UV-lys, når lågen åbnes.
- Anvendelser: Disse PCR UV-skabe er designet til rene procedurer med DNA-prøver og beskytter mod kontaminering. De anbefales til operationer med farlige infektiøse og virale materialer samt til DNA/RNA-amplificering.
Tekniske data
Tekniske data
| Dimensioner (L x B) | Arbejdsareal: 1200 x 520 mm |
| Dimensioner (L x B x H) | 585 x 1245 x 585 mm |
| Flowhastighed | 70 m3/t |
| Spænding | 230 V |
| Vægt (metrisk) | 58 kg |
| Frekvens | 50 Hz |