Få mere at vide
Vilber Lourmat™ UV-kabinet uden lampe
Beskrivelse
- Bærbart UV-rum 12 W
- For 1 CCM-plade 20 x 20 cm
- 2 x 6 W UV-rør
- Lysgardin, centralsigteteleskop med UV-beskyttelse mod refleks og 2 stikkontakter til 6 W lampe
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | UV-skab |
| Mængde | 1 Hver. |