Få mere at vide
Grant Instruments™ UV-skab
Beskrivelse
- UV-overfladebestråling – via enkelt 25W 254nm åben UV-lampe
- Patenteret højintensitets UV-luftrenser – 25 m3/time rengøringsrecirkulator med kontinuerlig luftstrøm og 1 cm UV-bestrålingsafstand
- UV-eksponeringskontrol – 24 timers digital timer
- Indbygget strømstik
- UV-beskyttelse - UV-beskyttende film på glaspaneler
- Praktisk, brugervenlig digital timer til nøjagtig kontrol af UV-eksponering
- Hvid lampe giver lokal belysning af arbejdspladsen for at optimere visuel kontrol under drift
- Stødsikker glasfront, sider af rustfrit stål, metalramme og arbejdsflade i rustfrit stål
- Patenteret indbygget UV-rengøringsrecirkulator forhindrer uønsket forurening og beskytter brugeren mod direkte UV-lys under manipulation
- Sekundær UV-lampe desinficerer arbejdsområdet og deaktiverer DNA/RNA-fragmenter ved 15-30 minutters eksponering. Automatisk slukning, når lågen åbnes
- Indeholder en integreret stikkontakt
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | UV-skab |
| Belysningstype | 1 åben UV-lampe 25 W bakteriedræbende, 254 nm, ozonfri, 1 UV-recirkulator, 25 W (effektivitet >99 % pr. 1 cyklus), 1 hvid lampe |
| Materiale | Rustfrit stål, Glas |
| Strømstyrke | 0,3 A |
| Dybde (metrisk) | 585 mm |
| Dybde (metrisk) interiør | 475 mm |
| Flowhastighed | 7 m3/t |
| Højde (metrisk) | 555 mm |
| Inkluderer | Bakteriedræbende luftrecirkulator, 25 m3/t luftstrømsudveksling |
| Spænding | 120/230 V |
| Vis mere |