Få mere at vide
Cole-Parmer™ UV-A/B Light Meter
Artikelnummer. 12899782 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Bølgelængde:
280 til 400 nm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Bølgelængde Pakningsstørrelse
12899782 280 til 400 nm Hver
1 options
Artikelnummer. 12899782 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 5051300
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Measure damaging UV (ultraviolet) light
  • Conduct UV degradation studies for pharmaceutical, cosmetic, semiconductor, printing, forensic applications and more.
  • The UV light intensity appears on the large backlit display in either ìW or mW/cm² while the small lower display simultaneously shows minimum, maximum, average, and recorded data.
  • Up to 20 data points can be recorded automatically at a variety of intervals.
  • The UV-A/B model measures long and medium wave UV-A/B for forensics, chromatography, electrophoresis, and dermatology applications.
Tekniske data
Nøjagtighed ±4% ±1 digit (at 23 ± 5°C)
Højde (metrisk) 15.2 cm
Længde (engelsk) 1 1/2 in.
Længde (metrisk) 3.8 cm
Opløsning Intensity (mW/cm2):40
Bølgelængde 280 til 400 nm
Bredde (engelsk) 2 in.
Bredde (metrisk) 5.1 cm
Vise Backlit LCD