Få mere at vide
UV-320, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(3,5-Di-tert-butyl-2-hydroxyphenyl)-2H-benzotriazole |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C20H25N3O/c1-19(2,3)13-11-14(20(4,5)6)18(24)17(12-13)23-21-15-9-7-8-10-16(15)22-23/h7-12,24H,1-6H3 |
| Formel vægt | 323.1998 |
| Procent renhed | >95% |