missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Beskrivelse
UTP3 Polyclonal antibody specifically detects UTP3 in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation,Western Blot
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | UTP3 |
| Applikationer | Immunoprecipitation, Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugeret | CoraFluor 1 |
| Formulering | PBS |
| Gene Alias | Charged amino acid-rich leucine zipper 1, CRL1charged amino acid rich leucine zipper 1 homolog, CRLZ1UTP3 homolog, disrupter of silencing 10, Disrupter of silencing SAS10, FLJ23256, SAS10DKFZp761F222, something about silencing protein 10, UTP3, small subunit (SSU) processome component, homolog (S. cerevisiae) |
| Værtsarter | Rabbit |
| Immunogen | The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 429 and 479 of human something about silencing protein 10 using the numbering given in entry NP_065101.1 (GeneID 57050). |
| Oprensningsmetode | Immunogen affinity purified |
| Mængde | 0.1 mL |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?