Få mere at vide
BIOTIX™ uTIP™ Ikke-sterile universelle pipettoppe med lav retention med lav retentions, standard
Beskrivelse
Certificeringer
ISO 9001
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | 250 μl, Racked |
| Volumen (metrisk) | 250 μl |
| Filtreret | Ikke-filtreret |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Farve | Klar |
| Rack farve | Grøn |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Model- | Universel |
| Længde (metrisk) | 59.54 mm |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Vis mere |