Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hjælpebakker til Shaker-platforme
Shop alle Thermo Scientific produkter
Dimensioner (L x B):
22,9 x 45,7 cm
353 x 272 mm
425 x 209 mm
45,7 x 45,7 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Brug disse Thermo Scientific™ Hjælpebakker til Shaker-platforme med 0,5 tommer gummimåtter.
Thermo Scientific™ hjælpebakker til Shaker-platforme har en 0,5-gummimåtte, der passer til individuelle behov i laboratoriet. Kompatibel med Solaris Friluft, Solaris Temperaturkontrollerede bordrystere og MaxQ6000 shakere
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Utility Tray |
| Dimensioner (L x B) | 22,9 x 45,7 cm |
| Oversigt | Hjælpebakke til 9 x 18 tommer bakke |
| Til brug med (udstyr) | MaxQ HP 416, 420, 430, 435, 436, 480, 481 |