Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hjælpebakker til Shaker-platforme
Shop alle Thermo Scientific produkter
Dimensioner (L x B):
22,9 x 45,7 cm
353 x 272 mm
425 x 209 mm
45,7 x 45,7 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Brug disse Thermo Scientific™ Hjælpebakker til Shaker-platforme med 0,5 tommer gummimåtter.
Mix og match Thermo Scientific™ Solaris shaker Universalklemmer, der passer til individuelle behov i laboratoriet. Kompatibel med Solaris Friluft, Solaris Temperaturkontrollerede bordrystere, MaxQ6000 shakere
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Utility Tray |
| Dimensioner (L x B) | 425 x 209 mm |
| Dimensioner (LxB) Platform | 18 x 18 tommer, 18 x 24 tommer, 18 x 30 tommer og 36 x 24 tommer. |
| Oversigt | Hjælpebakke til platforme |
| Til brug med (udstyr) | Solaris Friluftshakere, Solaris Temperaturkontrollerede shakers, MaxQ 6000 shakere |