Beskrivelse
Brug disse Thermo Scientific™ Hjælpebakker til Shaker-platforme med 0,5 tommer gummimåtter.
Mix og match Thermo Scientific™ Solaris shaker Universalklemmer, der passer til individuelle behov i laboratoriet. Kompatibel med Solaris Friluft, Solaris Temperaturkontrollerede bordrystere, MaxQ6000 shakere.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Værktøjsbakke |
| Dimensioner (L x B) | 353 x 272 mm |
| Dimensioner (LxB) Platform | 11 x 14 tommer og 12 x 14 tommer. |
| Oversigt | Hjælpebakke til platforme |
| Til brug med (udstyr) | Solaris Friluftshakere, Solaris Temperaturkontrollerede shakers, MaxQ 6000 shakere |