Få mere at vide
Cole-Parmer™ Økonomisk nyttemåler
Artikelnummer. p-8006940 Shop alle Cole-Parmer produkter
Trykområde:
0 til 100 psi
0 til 15 psi
0 til 160 psi
0 til 30 psi
0 til 300 psi
0 til 60 psi
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11739829
Brand: Cole-Parmer™ 6835518
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
The Economical Utility Gauge er en lavprismåler af høj kvalitet designet til industrielle processer.
  • Utility-målere er designet til at erstatte dyrere digitale eller kommercielle målere
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE-overholdelse
Til brug med (applikation) Højkvalitets, billige målere designet til industrielle processer
Størrelse (engelsk) Pasform 0,1 tommer. NPT(M), lavere
Størrelse (metrisk) Fitting 3,17 mm NPT(M), Nedre
Nøjagtighed 3-2-3 % fuldskala
Display Type Analog
Trykområde 0 til 15 psi
Produkttype Utility trykmåler