Få mere at vide
Cole-Parmer™ Økonomisk nyttemåler
Shop alle Cole-Parmer produkter
Trykområde:
0 til 100 psi
0 til 15 psi
0 til 160 psi
0 til 30 psi
0 til 300 psi
0 til 60 psi
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Utility-målere er designet til at erstatte dyrere digitale eller kommercielle målere
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE-overholdelse |
| Til brug med (applikation) | Højkvalitets, billige målere designet til industrielle processer |
| Størrelse (engelsk) Pasform | 0,1 tommer. NPT(M), lavere |
| Størrelse (metrisk) Fitting | 3,17 mm NPT(M), Nedre |
| Nøjagtighed | 3-2-3 % fuldskala |
| Display Type | Analog |
| Trykområde | 0 til 30 psi |
| Produkttype | Utility trykmåler |